Learn More
asecos™ Armario bajo mesa de almacenamiento de seguridad tipo 90 UB-S-90
Código de producto. 15904496 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Corredera
Modelo:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Peso (métrico):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Modelo Peso (métrico) unitSize
15904496 Corredera UB90.060.089.S 163 kg cada uno
15974526 Corredera UB90.060.059.050.S 111 kg cada uno
15924506 Corredera UB90.060.089.050.S 148 kg cada uno
15904436 Corredera UB90.060.110.050.S 180 kg cada uno
15944456 Corredera UB90.060.110.050.2S 183,50 kg cada uno
15958062 Corredera UB90.060.059.S 123,30 kg cada uno
15924426 Corredera UB90.060.110.S 193 kg cada uno
15994436 Corredera UB90.060.110.2S 200,10 kg cada uno
15974396 Corredera UB90.060.140.2S 244 kg cada uno
15927476 Corredera UB90.080.059.060.S 150,50 kg cada uno
15907476 Corredera UB90.080.110.060.2S 244,50 kg cada uno
11 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15904496
Marca: asecos™ 3045700135299
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Fácil de usar: los cajones permanecen abiertos en cualquier posición, el interior de los cajones se puede ver por completo (acceso a todos los recipientes)–
  • Seguro: cajones equipados con cable de tierra que incluyen abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: cajones bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 1 cajón (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado (acero inoxidable)
Fondo exterior (métrico) 574 mm
Fondo interior (métrico) 452 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 452 × 771 × 502 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 574 × 893 × 600 mm
Modelo de puerta Corredera
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 600 mm
Altura (métrico) interior 502 mm
Modelo UB90.060.089.S
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 163 kg
Anchura exterior (métrico) 893 mm
Anchura (métrico) interior 771 mm
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Armario bajo de seguridad