missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UAMC-3203 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16461017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461017 50 mg 50 miligramos
16467447 5 mg 5 miligramos
16425556 100 mg 100 miligramos
16404738 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461017

Marca: Medchem Express HY112909A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UAMC-3203 hydrochloride is a potent and selective Ferroptosis inhibitor with an IC50 of 12 nM.

UAMC-3203 hydrochloride is a potent and selective Ferroptosis inhibitor with an IC50 of 12 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UAMC-3203 hydrochloride
CAS 2271358-65-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H38ClN5O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (98.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C(C=C1NCC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3CCCCC3)(NCCN4CCNCC4)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 508.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.12
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.