Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de tubo en U.
Código de producto. p-8008485
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,9 a 3 cSt
De 2 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
Tamaño:
A
B
C
D
E
G
H
V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad Tamaño unitSize
13161023 De 0,9 a 3 cSt A cada uno
13171023 De 2 a 10 cSt B cada uno
13101033 De 60 a 300 cSt E cada uno
13121033 De 600 a 3000 cSt G cada uno
13131033 De 2000 a 10 000 cSt H cada uno
13191023 De 20 a 100 cSt D cada uno
13181023 De 6 a 30 cSt C cada uno
13111033 De 200 a 1000 cSt V cada uno
8 options
Código de producto. 13161023
Marca: Poulten Selfe™ 1619/01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para líquidos transparentes Con certificado de calibración UKAS
  • Los viscosímetros calibrados PSL se suministran con certificados UKAS que garantizan oficialmente la competencia de los trabajos de calibración realizados. Los certificados de calibración UKAS, que cumplen los requisitos de la norma ISO 9000, son emitidos por el Laboratorio de calibración PSL, un laboratorio acreditado por el Servicio Nacional de Acreditación de mediciones.
  • Tipo BS/U, IP71. Adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 300 mm. Tamaño de muestra aprox. de 13 ml a 40 ml.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro de tubo en U.
Intervalo de viscosidad De 0,9 a 3 cSt
Certificaciones/conformidad UKAS, ISO 9000
Tamaño A
Volumen (métrico) 18 mL