Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de tubo en U.
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,9 a 3 cSt
De 2 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
Tamaño:
A
B
C
D
E
G
H
V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los viscosímetros calibrados PSL se suministran con certificados UKAS que garantizan oficialmente la competencia de los trabajos de calibración realizados. Los certificados de calibración UKAS, que cumplen los requisitos de la norma ISO 9000, son emitidos por el Laboratorio de calibración PSL, un laboratorio acreditado por el Servicio Nacional de Acreditación de mediciones.
- Tipo BS/U, IP71. Adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 300 mm. Tamaño de muestra aprox. de 13 ml a 40 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro de tubo en U. |
| Intervalo de viscosidad | De 200 a 1000 cSt |
| Certificaciones/conformidad | UKAS, ISO 9000 |
| Tamaño | V |
| Volumen (métrico) | 18 mL |