missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Base de soporte con forma de U

Código de producto. 15782409 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15782409

Marca: Ohaus™ 30392364

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La base de soporte con forma de U OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar las placas en una posición elevada.

  • OHAUS ofrece la mayor selección de kits de marco de laboratorio, elevadores de laboratorio, varillas y soportes de apoyo del sector para sostener el material de vidrio de forma segura
  • Marcos de laboratorio estándar o configuraciones personalizables con opciones para adaptarse a cualquier espacio o aplicación
  • Seleccione entre los 13 kits de marcos de laboratorio preconfigurados (conectores y pies incluidos) a las varillas que se pueden comprar individualmente y combinado con accesorios OHAUS para crear un marco personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material Hierro fundido
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 178 mm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 178 mm
Tipo de producto Base de soporte
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado