Learn More
Witeg™ Tubo de secado en forma de U
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Longitud de 125 mm
- Diámetro interno: 16 mm
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Mantener los vasos libres de humedad |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Tipo | Tubo de secado |
| Material | Vidrio de borosilicato |