Descripción
- Guantes con tecnología NBR, finos y fiables que mejoran la capacidad de agarre gracias a la superficie rugosa de la palma
- Protección contra salpicaduras cuando se manipulan productos químicos como ácidos, álcalis, sólidos o soluciones salinas acuosas
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Alta flexibilidad con buena sensibilidad al tacto
- Resistencia mecánica muy buena
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (Metric) | 0,1 mm |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 10 |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | KPT |
| EN ISO 374 - 5 | Bacterias, hongos CON protección antivirus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?