Descripción
- Guante de protección química con manopla para manipular una variedad de productos químicos diferentes
- Totalmente revestido con cloropreno y caucho de nitrilo (NBR)
- Material de algodón
- Agarre excelente en piezas calientes y húmedas
- Alta resistencia a la acetona, los agentes de limpieza, los adhesivos y los disolventes
- Muy cómodo de llevar gracias al revestimiento de algodón sin costuras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374: Tipo A (A C J K L M N O P S T), EN 407 (X 1 X X X X) |
| Color | Naranja |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón, NBR |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |