Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos con revestimiento NBR y material de soporte de tejido de nailon
- El diseño compacto se estira fácilmente y se mueve de forma natural con la mano para aumentar la destreza
- El revestimiento adicional de la palma garantiza un agarre seguro
- Resistente a la grasa, los aceites minerales y varios productos químicos
- Ideal para la manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y grasa
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Azul, Negro |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLMOT |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y productos químicos |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Mostrar más |