Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a productos químicos U-Chem 3200
Código de producto. 17220531 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17220531 7 10 pares
17230531 8 10 pares
17240531 9 10 pares
17250531 10 10 pares
17260531 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17220531 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 6097207
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de protección frente a productos químicos con revestimiento NBR presentan un diseño compacto para proporcionar altos niveles de destreza. Estos guantes son ideales para la manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y productos químicos.
  • Guantes de protección frente a productos químicos con revestimiento NBR y material de soporte de tejido de nailon
  • El diseño compacto se estira fácilmente y se mueve de forma natural con la mano para aumentar la destreza
  • El revestimiento adicional de la palma garantiza un agarre seguro
  • Resistente a la grasa, los aceites minerales y varios productos químicos
  • Ideal para la manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y grasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Laboratorio
Coating Material NBR
Color Azul, Negro
Tamaño 7
Norma EN388 3131X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLMOT
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y productos químicos
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Serie U-Chem 3200