Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- El revestimiento adicional mejora las capacidades de agarre cuando se manipulan objetos húmedos/aceitosos
- Perfecto para una amplia variedad de aplicaciones que requieren protección mecánica
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Norma EN388 | 4121X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AJKLMO |
| Mostrar más |