Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- El revestimiento adicional mejora las capacidades de agarre cuando se manipulan objetos húmedos/aceitosos
- Perfecto para una amplia variedad de aplicaciones que requieren protección mecánica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / tipo A (A J K L M O) |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón, NBR |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 11 |