Learn More
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde largo
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño:
52 to 54 cm
55 to 59 cm
60 to 63 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ideal para zonas en las que los cascos no son obligatorios, pero sigue habiendo riesgo de lesiones en la cabeza
- Elemento de protección duro innovador en diseño de armadillo, estructura de panal y elementos absorbentes de impactos
- Protección fiable contra impactos conforme a la norma EN 812
- El borde largo proporciona una mayor protección solar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Desechables | N.º |
| Tipo de producto | Gorra de protección |
| Tamaño | 52 to 54 cm |
| Incluye | Protección dura estilo armadillo |
| Ventilado/a | Vented |
| Estilo de cabeza | Baseball Cap |