Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Código de producto. p-7070132
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
20 miligramos
Código de producto. 15408719
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67355.F+
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-89-7
Fórmula molecular C10H12O3
Sinónimo 3',4'-dihidroxi-2-metilpropiofenona;
Especificaciones
Cantidad 20 mg
Descripción Blanco
ensayo 98 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,20
Punto de fusión De 79 a 81°
Tipo de producto U-0521, 98 %
Formulario Sólido
Clave InChI VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Peso molecular (g/mol) 180.20