missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TZ9, MedChemExpress

Código de producto. 16453577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453577 50 mg 50 miligramos
16490028 5 mg 5 miligramos
16447558 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453577

Marca: Medchem Express HY18643

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.

TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TZ9
Forma física Solid
CAS 1002789-86-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N6O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 366.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.33
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.