Learn More
DuPont™ Mono con capucha blanco Tyvek™ modelo CHF7
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los monos de laboratorio con capucha DuPont™ Tyvek™ CHF7 son robustos pero ligeros con una capucha de 3 piezas y un refuerzo para mejorar el ajuste.
Marca:  DuPont™ D14529877
224.51 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11733113
  • 274.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente barrera contra fibras y partículas finas
  • Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
  • Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
  • Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
  • Las aplicaciones incluyen la industria farmacéutica, laboratorios, cosméticos, óptica y electrónica
  • Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación del interior al exterior de la prenda
  • Cubrezapatos acoplados que constan del material de la prenda con suela con revestimiento de fricción para proporcionar mayor resistencia a deslizamientos
Especificaciones
Especificaciones
Mono con capucha
Tyvek&trade
Elástico
Elástico
3 paneles
Cosido, Rematada
Solapa con cremallera, puños canalizados y elásticos faciales
XXL
Blanco
Elástico
Con capucha
Cremallera con solapa cubrecremalleras
Categoría III, Tipos 5 y 6, EN 1073-2
De 116 a 124 cm