Learn More
Keystone Cleanroom Products Funda de transferencia universal Tyvek™ Fitzmill con ventana
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9016012 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Amarre
Bloqueo de cuerpo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17728427 Bloqueo de cuerpo paquete de 50
17738427 Amarre paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17728427 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor FITZTWWWBL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funda de transferencia universal Fitzmill con ventana
  • Diseñadas con una funda interior y una falda exterior transpirable para garantizar que el producto se mueva con precisión al receptáculo, al tiempo que se minimiza el polvo o el reflujo que puede ocurrir cuando se utilizan revestimientos de bidón de plástico como conexión
  • Las fundas son desechables, pero lo suficientemente resistentes para utilizarse como fundas dedicadas a un producto en particular y reutilizarse muchas veces antes de desecharlas
  • La ventana de paso permite a los trabajadores supervisar el proceso de transferencia sin riesgo de contaminación o inhalación de polvo
  • Revestidas individualmente con polietileno y etiquetadas para facilitar la identificación
  • Instalación sencilla para una persona: no se necesitan herramientas con enlace de caucho ajustable y cierre de cinch para un ajuste seguro
  • La combinación de materiales permite una desgasificación óptima
  • Minimiza los residuos por dispersión innecesaria del producto en todas las instalaciones
  • Reduce la exposición del operador y la limpieza de la habitación
  • La Tyvek™ antiestática reduce los riesgos de chispazos y explosiones
  • Elimina la necesidad de lavado, validación de limpieza y reparaciones comunes con las fundas de tela
  • La tela es resistente a desgarros y punciones
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO-6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de producto Funda de transferencia desechable para bidones de 208 l (55 gal)
Tipo de tapón Bloqueo de cuerpo
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de polvos
Para utilizar con (equipo) Tambor de 22,71 l (55 galones)
Material 1422A Tyvek
Dimensiones 17,78 x 30,48 cm (7 x 12 pulg) (ventana)
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (imperial) 46 in
Anchura (métrico) 117 cm