Learn More
DuPont™ Batas de laboratorio Tyvek™ PL30
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Descripción
- Sin silicona añadida
- Costuras internas
- 3 bolsillos y 5 cierres a presión
- Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
- Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Chemical Resistant Lab Coat |
| Tamaño | Medio |
| Sexo | Unisex |
| Material | HDPE |
| Tipo de tapón | Press Studs |
| Desechables | Limited-use |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Chemicals |