Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos separables de esterilización por vapor Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Ideal para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o para cuando el embalaje requiere higienización de la superficie después de la esterilización
- Fabricado con DuPont Tyvek™ y una película flexible basada en poliéster diseñada para esterilizarse en autoclave
- Los tubos no contienen pelusa, y son extremadamente resistentes a la humedad y a las perforaciones
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Se presenta en un núcleo de plástico limpio para minimizar la posible introducción de partículas de celulosa
- Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua. Se puede cerrar con cinta cuando sea necesario.
- No se generan partículas en suspensión en el aire cuando se abren los sellos despegables
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Los sellos despegables facilitan una buena técnica aséptica y la presentación de contenidos esterilizados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Cierre térmico o con cinta |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Dimensiones (L x An) | 500 ft x 18 pulg. |
| Mostrar más |