Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos separables de esterilización por vapor Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17727857 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 12 pulg.
500 ft x 14 pulg.
500 ft x 18 pulg.
500 ft x 24 pulg.
500 ft x 4 pulg.
500 ft x 6 pulg.
500 ft x 9 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17727857 500 ft x 14 pulg. paquete de 500
17797847 500 ft x 4 pulg. paquete de 500
17707857 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
17707807 500 ft x 9 pulg. paquete de 500
17717857 500 ft x 12 pulg. paquete de 500
17737857 500 ft x 18 pulg. paquete de 500
17747857 500 ft x 24 pulg. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17727857 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BBTMGTVK14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos continuos separables de esterilización por vapor de Tyvek™ proporcionan una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • Ideal para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o para cuando el embalaje requiere higienización de la superficie después de la esterilización
  • Fabricado con DuPont Tyvek™ y una película flexible basada en poliéster diseñada para esterilizarse en autoclave
  • Los tubos no contienen pelusa, y son extremadamente resistentes a la humedad y a las perforaciones
  • El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
  • Se presenta en un núcleo de plástico limpio para minimizar la posible introducción de partículas de celulosa
  • Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua. Se puede cerrar con cinta cuando sea necesario.
  • No se generan partículas en suspensión en el aire cuando se abren los sellos despegables
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Los sellos despegables facilitan una buena técnica aséptica y la presentación de contenidos esterilizados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Cierre térmico o con cinta
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Dimensiones (L x An) 500 ft x 14 pulg.
Longitud (imperial) 500 ft
Anchura (imperial) 14 in.
Tipo de producto Sterilization Reel
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (métrico) 35.6 cm