Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos separables de esterilización por vapor Tyvek/PE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17891051 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
107 x 35,6 cm (42 x 14 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17891051 107 x 35,6 cm (42 x 14 in) paquete de 250
1 options
Código de producto. 17891051
Marca: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK1442
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos continuos separables de esterilización por vapor de Tyvek proporcionan una barrera contra la contaminación microbiana.
  • Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
  • La película flexible a base de Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
  • El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
  • Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua
  • Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
  • Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 558 oz
Capacidad (métrico) 16,5 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,2 mm
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) 107 x 35,6 cm (42 x 14 in)
Longitud (imperial) 42 in.
Longitud (métrico) 106.7 cm
Anchura (imperial) 14 in.
Anchura (métrico) 35.6 cm
Tipo de producto Autoclave Bag