Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert azul
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Diseño ergonómico protector
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (pegada)
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | L |
| Material | Tyvek&trade |
| Color | Azul |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Mostrar más |