Learn More
DuPont™ Tyvek 400 Dual
Código de producto. 15358354 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15358354 M paquete de 100
15348354 S paquete de 100
15368354 L paquete de 100
15378354 XL paquete de 100
15388354 2XL paquete de 100
5 options
Código de producto. 15358354
Marca: DuPont™ D14809610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. El mono con capucha doble DuPont™ Tyvek™ 400 es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa. Ofrece una excelente barrera frente a fibras y partículas finas de hasta 1 micrómetro.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Tyvek™ en la parte delantera y amplia parte posterior transpirable de SMS
  • Costuras externas
  • Muñecas, tobillos y cara elásticos
  • Cintura elástica (cosida)
  • Solapa y cremallera Tyvek™
  • Blanco
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño M
Material Tyvek SMS
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 92 a 100 cm