Descripción
- White, universal size.
- Tunnelled elastics
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Standard |
| Estructura | Flash-spun HDPE |
| Tipo de producto | Controlled Environment Sleeves |
| Material | HDPE |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de costura | Bound |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Modelo | IC501B |
| Para utilizar con (aplicación) | Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments |
| Mostrar más |