Descripción
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido.El mono DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa.Ofrece una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta 1 μ de tamaño) y un nivel ultrabajo de generación de pelusas.
- Mono con capucha
- Blanco
- Procesado en limpio y estéril
- Costuras internas
- Ajuste el diseño de la manga con muñecas, tobillos y cara elásticas
- Ojales para el pulgar
- Cierre con cremallera
- Cubrezapatos acoplados con suelas antideslizantes
- Sincertificado CE como prenda de protección química
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha y con cubrezapatos |
| Tamaño | 3XL |
| Material | Tyvek |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de tapón | Cierre con cremallera frontal |
| Tipo de costura | Con costura doble |
| Mostrar más |