Descripción
- Con cuello
- Costuras internas cosidas
- Cremallera de TYVEK™ con solapa
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Tratamiento antiestático
- Categoría III, Tipo 5/6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de trabajo |
| Tamaño | S |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico pegado |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Tipo de costura | Cosido |
| Mostrar más |