Learn More
DuPont™ Monos de trabajo Tyvek 500
Description
- Con cuello
- Costuras internas cosidas
- Cremallera de TYVEK™ con solapa
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Tratamiento antiestático
- Categoría III, Tipo 5/6
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono de trabajo modelo industrial |
| Tamaño | XL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Tipo de costura | Cosido |
| Show More |