Learn More
DuPont™ Monos de trabajo Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11733073
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
11733073 S paquete de 100
11371633 XL 25 PCS
11763073 XL 100 PCS
11971731 2XL paquete de 25
11773073 2XL paquete de 100
15391521 L paquete de 25
11753073 L paquete de 100
15381521 M 25 PCS
11743073 M 100 PCS
15371521 S paquete de 25
15301531 3XL paquete de 25
11783073 3XL paquete de 100
12 options
Código de producto. 11733073
Marca: DuPont™ D13395579
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Los monos de trabajo con capucha verdes DuPont™ Tyvek™ 500 están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido.
  • Con cuello
  • Costuras internas cosidas
  • Cremallera de TYVEK™ con solapa
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Tratamiento antiestático
  • Categoría III, Tipo 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de trabajo
Tamaño S
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico pegado
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Tipo de collarín Pliegue estándar
Certificaciones/conformidad EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones industriales
Altura (métrico) De 162 a 170 cm
Cantidad 100/paq.