Learn More
DuPont™ Tyvek™ Hooded Coverall 800 J, Model TJ 198 Ta
Descripción
- Robust yet lightweight (<300g)
- Self-adhesive zipper flap
- Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
- Thumb loops to prevent sleeves from riding up
- Available in white, sizes S to XXXL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hooded Coveralls |
| Tamaño | Small |
| Material | Tyvek |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elastic (Glued-in) |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic, Thumb Loop |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Tipo de tapón | Zipper with Self-adhesive Flap and Chin Flap |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.