Learn More
Keystone Cleanroom Products Fundas de transferencia Tyvek™ Fitzmill
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9016011 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Amarre
Bloqueo de cuerpo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Anchura (imperial):
46 in
Código de producto. Tipo de tapón unitSize Anchura (imperial)
17778417 Bloqueo de cuerpo paquete de 50 -
17768417 Bloqueo de cuerpo paquete de 50 46 in
17788417 Amarre paquete de 50 46 in
3 options
Código de producto. 17778417
Marca: Keystone Cleanroom Products FITZTWBL30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las fundas de transferencia Fitzmill con respiradero en la parte superior del panel ayudan a la transferencia de polvos utilizados durante la producción.
  • Diseñadas con una funda interior y una falda exterior transpirable para garantizar que el producto se mueva con precisión al receptáculo, al tiempo que se minimiza el polvo o el reflujo que puede ocurrir cuando se utilizan revestimientos de bidón de plástico como conexión
  • Las fundas son desechables, pero lo suficientemente resistentes para utilizarse como fundas dedicadas a un producto en particular y reutilizarse muchas veces antes de desecharlas
  • Revestidas individualmente con polietileno y etiquetadas para facilitar la identificación
  • Instalación sencilla para una persona: no se necesitan herramientas con enlace de caucho ajustable y cierre de cinch para un ajuste seguro
  • La combinación de materiales permite una desgasificación óptima
  • Minimiza los residuos por dispersión innecesaria del producto en todas las instalaciones
  • Reduce la exposición del operador y la limpieza de la habitación
  • La Tyvek™ antiestática reduce los riesgos de chispazos y explosiones
  • Elimina la necesidad de lavado, validación de limpieza y reparaciones comunes con las fundas de tela
  • La tela es resistente a desgarros y punciones
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO-6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de producto Transfer Sleeve
Tipo de tapón Bloqueo de cuerpo
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de polvos
Para utilizar con (equipo) Tambor de 22,71 l (30 galones)
Material 1422A Tyvek
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (métrico) 102 cm