Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa S de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17797997 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 3 in
4 x 4 in
4 x 9 in
5 x 5 in
6 x 5 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 5 in
8 x 6 in
9 x 5 in
9 x 6 in
9 x 7 in
10 x 4 in
10 x 5 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 5 in
11 x 8 in
15 x 6 in
16 x 6 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
8 x 17 in
20 x 14 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17797997 20 x 14 in paquete de 250
17747887 4 x 3 in paquete de 500
17757887 4 x 4 in paquete de 500
16375565 4 x 9 in paquete de 500
17787887 10 x 4 in paquete de 500
17707897 18 x 4 in paquete de 250
17717897 25 x 4 in paquete de 250
17727897 26 x 4 in paquete de 250
17777897 5 x 5 in paquete de 250
17787897 6 x 5 in paquete de 250
17797897 8 x 5 in paquete de 250
17707907 9 x 5 in paquete de 250
17717907 10 x 5 in paquete de 250
17727907 11 x 5 in paquete de 250
17757907 6 x 6 in paquete de 250
17767907 8 x 6 in paquete de 250
17787907 9 x 6 in paquete de 250
17797907 10 x 6 in paquete de 250
17727917 15 x 6 in paquete de 250
17747917 16 x 6 in paquete de 250
17787917 7 x 7 in paquete de 250
17707927 9 x 7 in paquete de 250
17727927 10 x 7 in paquete de 250
17767927 11 x 8 in paquete de 250
16385565 8 x 17 in paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 17797997 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A1420D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 20 x 14 in
Longitud (imperial) 20 in
Anchura (imperial) 14 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (métrico) 35,6 cm