Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa L de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18016891 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 15 in
10 x 34 in
14 x 14 in
16 x 16 in
18 x 12 in
18 x 26 in
20 x 12 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
22 x 12 in
22 x 14 in
22 x 18 in
24 x 10 in
24 x 12 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
26 x 14 in
28 x 12 in
30 x 10 in
30 x 12 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 12 in
32 x 16 in
32 x 18 in
36 x 12 in
36 x 14 in
36 x 16 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
42 x 12 in
64 x 10 in
Unit Size:
paquete de 250
Product Code. Dimensiones (L x An) unitSize
18016891 10 x 15 in paquete de 250
17747947 24 x 10 in paquete de 250
17787947 30 x 10 in paquete de 250
17707957 10 x 34 in paquete de 250
17757957 64 x 10 in paquete de 250
17777967 18 x 12 in paquete de 250
17797967 20 x 12 in paquete de 250
17717977 22 x 12 in paquete de 250
17737977 24 x 12 in paquete de 250
17767977 28 x 12 in paquete de 250
17787977 30 x 12 in paquete de 250
17717987 32 x 12 in paquete de 250
17747987 36 x 12 in paquete de 250
17787987 42 x 12 in paquete de 250
17747997 14 x 14 in paquete de 250
17718007 22 x 14 in paquete de 250
17728007 24 x 14 in paquete de 250
17748007 26 x 14 in paquete de 250
17768007 36 x 14 in paquete de 250
17788007 38 x 14 in paquete de 250
17708017 40 x 14 in paquete de 250
17708027 16 x 16 in paquete de 250
17728027 20 x 16 in paquete de 250
17790368 24 x 16 in paquete de 250
17788027 30 x 16 in paquete de 250
17708037 32 x 16 in paquete de 250
17728037 36 x 16 in paquete de 250
17748037 38 x 16 in paquete de 250
17718047 20 x 18 in paquete de 250
17738047 22 x 18 in paquete de 250
17748047 24 x 18 in paquete de 250
17768047 18 x 26 in paquete de 250
17788047 30 x 18 in paquete de 250
17708057 32 x 18 in paquete de 250
17748067 20 x 20 in paquete de 250
17778067 24 x 20 in paquete de 250
17708077 30 x 20 in paquete de 250
17778087 24 x 24 in paquete de 250
38 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18016891
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A1015D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifikationer
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Cantidad 250 Pk.
Método de esterilización Steam
Intervalo de temperatura (imperial) <250°F
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 10 x 15 in
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25.4 cm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38.1 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.