Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7232361 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
20 x 43 cm
43 x 30,5 cm
Capacidad (métrico):
1,73 L
3,7 L
5,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
17757927 20 x 20 cm 1,73 L paquete de 250
17708047 20 x 43 cm 3,7 L paquete de 250
17757967 43 x 30,5 cm 5,5 L paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17757927 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A0808D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para la esterilización con vapor de equipos farmacéuticos grandes o de formas extrañas, las bolsas se cierran mediante un sistema de cierre con cordón Tyvek™ ajustable y se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar o quitar la cinta de autoclave que genera partículas
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Envasado para esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo de producción farmacéutica
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Capacidad (imperial) 0,46 gal
Capacidad (métrico) 1,73 L
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm