Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CoC |
| Tipo de tapón | cordón de ajuste |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado para esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de producción farmacéutica |
| Incluye | Indicador de vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |