Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17780368 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2 x 2 in
3 x 1 in
3 x 2 in
3 x 2,5 in
3 x 3 in
4 x 1 in
4 x 2 in
5 x 1 in
5 x 2 in
5 x 3 in
6 x 1 in
6 x 2 in
6 x 3 in
7 x 1 in
7 x 2 in
8 x 1 in
8 x 2 in
8 x 3 in
9 x 2 in
9 x 3 in
10 x 2 in
10 x 3 in
11 x 1 in
11 x 2 in
12 x 2 in
12 x 3 in
13 x 2 in
Capacidad (imperial):
3 oz
4 oz
5 oz
6 oz
7 oz
7,5 oz
8 oz
9 oz
10 oz
11 oz
14 oz
15 oz
16 oz
18 oz
20 oz
22 oz
24 oz
26 oz
27 oz
30 oz
36 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
17780368 8 x 3 in 24 oz paquete de 500
17767857 3 x 1 in 3 oz paquete de 1000
17777857 4 x 1 in 4 oz paquete de 500
17787857 5 x 1 in 5 oz paquete de 500
17797857 6 x 1 in 6 oz paquete de 500
17707867 7 x 1 in 7 oz paquete de 500
17717867 8 x 1 in 8 oz paquete de 500
17727867 11 x 1 in 11 oz paquete de 500
17737867 3 x 2,5 in 7,5 oz paquete de 500
17747867 2 x 2 in 4 oz paquete de 500
17757867 3 x 2 in 6 oz paquete de 500
17767867 4 x 2 in 8 oz paquete de 500
17777867 5 x 2 in 10 oz paquete de 500
17797867 6 x 2 in 10 oz paquete de 500
17770368 7 x 2 in 14 oz paquete de 500
17707877 8 x 2 in 16 oz paquete de 500
17717877 9 x 2 in 18 oz paquete de 500
17727877 10 x 2 in 20 oz paquete de 500
17737877 11 x 2 in 22 oz paquete de 500
17757877 12 x 2 in 24 oz paquete de 250
17767877 13 x 2 in 26 oz paquete de 500
17777877 3 x 3 in 9 oz paquete de 500
17787877 5 x 3 in 15 oz paquete de 500
17797877 6 x 3 in 18 oz paquete de 500
17707887 9 x 3 in 27 oz paquete de 500
17717887 10 x 3 in 30 oz paquete de 250
17727887 12 x 3 in 36 oz paquete de 500
27 options
Código de producto. 17780368
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0308D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus agujas de llenado de un contacto accidental después de retirarlas del embalaje de esterilización principal. Estas bolsas de agujas de llenado permanecen en su lugar a través del sistema de cierre con cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden retirar asépticamente con pinzas después de colocar las agujas de llenado, sin tener que cortar ni quitar la cinta de autoclave que genera partículas.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 24 oz
Capacidad (métrico) 710 mL
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 8 x 3 in
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,6 cm
Tipo de producto Autoclave Bag