Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17778157 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 50 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 36 in
36 x 42 in
36 x 46 in
38 x 38 in
40 x 40 in
44 x 42 in
46 x 26 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
48 x 60 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
70 x 18 in
72 x 36 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17778157 60 x 40 in paquete de 125
17718067 70 x 18 in paquete de 250
17788097 48 x 24 in paquete de 250
17768107 46 x 26 in paquete de 250
17768127 48 x 32 in paquete de 125
17798127 34 x 34 in paquete de 250
17852041 36 x 20 in paquete de 250
17768137 36 x 36 in paquete de 250
17788137 36 x 42 in paquete de 125
17708147 36 x 46 in paquete de 125
17738147 48 x 36 in paquete de 125
17778147 64 x 36 in paquete de 125
17798147 72 x 36 in paquete de 125
17718157 38 x 38 in paquete de 125
17748157 40 x 40 in paquete de 125
17738167 44 x 42 in paquete de 125
17768167 50 x 44 in paquete de 125
17710378 48 x 48 in paquete de 125
17708177 50 x 48 in paquete de 125
17949519 48 x 60 in cada uno
17728177 64 x 48 in paquete de 100
17748177 28 x 50 in paquete de 125
17583326 60 x 60 in paquete de 100
17778177 50 x 62 in paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 17778157 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A4060D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 60 x 40 in
Longitud (imperial) 60 in
Anchura (imperial) 40 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 2340 oz
Capacidad (métrico) 69,2 L
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (métrico) 104,1 cm