Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 50 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 36 in
36 x 42 in
36 x 46 in
38 x 38 in
40 x 40 in
44 x 42 in
46 x 26 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
48 x 60 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
70 x 18 in
72 x 36 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1150 oz |
| Capacidad (métrico) | 34 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | cordón de ajuste |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Mostrar más |