Descripción
- Material de Tyvek™ 1431 N
- Antiestáticos
- Capucha elástica
- Solapa de barbilla autoadhesiva para ajuste perfecto alrededor del respirador
- Cremallera fabricada con solapa autoadhesiva TYVEK™
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Incluye ojales para pulgar
- Categoría III, tipo 4B/5/6
- Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
- Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
- Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cintura elástica pegada
- Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y cuando hay exposición a riesgos biológicos
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | L |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico pegado |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla |
| Show More |