Learn More
Euro Protection™ Delantal Tyvek™
Código de producto. 12017636
Change view
Click to view available options
:
110 cm x 71 cm
Código de producto.
12017636 110 cm x 71 cm
1 options
Código de producto. 12017636 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 56300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El delantal Tyvek™ de Euro Protection™ proporciona protección química limitada y es adecuado para su uso en la agroindustria y la industria química.
  • Construcción Tyvek™ duradera y resistente
  • Calidad superior
  • Protección química limitada
  • Adecuado para agroindustria, áreas húmedas, industria química (contra productos químicos inorgánicos de baja concentración)
Especificaciones
Material Tyvek™
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Agroindustria, áreas húmedas, industria química
Dimensiones (L x An) 110 cm x 71 cm