Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ 600, tamaño Plus
Código de producto. p-7228554 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
7XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17484943
Marca: DuPont™ D14981422
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monos con capucha que se componen de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Formas de anilla
  • Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
  • Cremallera Tyvek™ y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Elástico canalizado en la cara, la muñeca y el tobillo, para un buen ajuste y reducción de la contaminación/pelusa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 4XL
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido y con cinta, Taped
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5