Description
- Resistentes a la par que ligeros
- Capucha de 3 piezas para ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Hooded Coveralls |
| Tamaño | 3XL |
| Material | HDPE |
| Color | Verde |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Hood Type | 3 paneles |
| Tipo de tapón | Zipper |
| Tipo de costura | Cosido |
| Show More |