Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17341609 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
17341609 2XL paquete de 100
17301609 Pequeño paquete de 100
17513266 Pequeño paquete de 25
17523266 M paquete de 25
17311609 M paquete de 100
17533266 L paquete de 25
17321609 L paquete de 100
17543266 XL paquete de 25
17331609 XL paquete de 100
17553266 2XL paquete de 25
17563266 3XL paquete de 25
17351609 3XL paquete de 100
12 options
Código de producto. 17341609
Marca: DuPont™ D15359276
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mono con capucha con cintura elástica y diseño ergonómico y de protección.
El mono con capucha es robusto a la par que ligero, con menos de 180 gramos por prenda.Su capucha de 3 piezas proporciona un ajuste óptimo a la cabeza y a la cara al girarse.Las prendas Tyvek™ están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.Tyvek™ es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos basados en agua.Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y Fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático.
Entre las aplicaciones para prendas Tyvek™ 500 Xpert incluyen la manipulación farmacéutica, el procesamiento químico, la industria del petróleo y el gas, las operaciones y el mantenimiento general, la pintura automática en aerosol y mucho más.
  • Sin silicona añadida
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos
  • Elástico de cintura pegado
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • Cremallera de autocierre Tyvek™ y solapa de cremallera para una mayor protección
  • Ropa de protección química de categoría III, tipo 5-B y 6-B
  • Protección contra la contaminación radiactiva
  • Tratamiento antiestático en ambos lados
  • Costuras externas
  • Muy bajo nivel de fugas internas gracias a su diseño optimizado
El Eco Pack incluye 25 prendas en un paquete ahorro junto con unas IFU, en lugar de un embalaje individual con unas IFU para cada prenda.El producto y su rendimiento siguen siendo exactamente los mismos, solo cambia el embalaje, reducen el uso de papel y plástico y, por tanto, ayudan a proteger mejor el planeta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polietileno
Color Blanco
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Sin látex No
Peso (imperial) <6,3 oz.
Peso (métrico) < 180 g