Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Código de producto. 15855003 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño Tamaño del tórax (métrico) unitSize
15855003 2XL De 116 a 124 cm paquete de 25
15815003 Pequeño De 84 a 92 cm paquete de 25
15825003 M De 92 a 100 cm paquete de 25
15835003 L De 100 a 108 cm paquete de 25
15845003 XL De 108 a 116 cm paquete de 25
15865003 3XL De 124 a 132 cm paquete de 25
6 options
La prenda no protege frente a la radiación ionizante. Esta prenda o tela no es resistente a las llamas y no debe utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas ni en entornos potencialmente inflamables.
Código de producto. 15855003
Marca: DuPont™ D15522184
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La prenda no protege frente a la radiación ionizante. Esta prenda o tela no es resistente a las llamas y no debe utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas ni en entornos potencialmente inflamables.
Las prendas Tyvek™ 500 HV de uso limitado se componen principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Su brillante color naranja fluorescente combinado con bandas reflectantes de color gris plateado los hacen muy visibles tanto de día como de noche.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes de color gris plata para visibilidad diurna y nocturna. Resistente pero ligero. Cuello mandarín, elástico en puños y tobillos, así como cintura elástica pegada. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.
    Las prendas Tyvek™ 500 HV se componen principalmente de un polietileno de hilado instantáneo ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen los líquidos de base acuosa y los aerosoles. Ofrecen una excelente barrera contra las fibras y partículas finas, cuentan con un deshilachado muy bajo y poseen un tratamiento antiestático en su interior. Su color naranja fluorescente brillante combinado con las bandas reflectantes de color gris plata hace que sean altamente visibles tanto durante el día como durante la noche (cuando están expuestas a una fuente de luz).
    Las aplicaciones para las prendas Tyvek™ 500 HV incluyen ferrocarril, carreteras, minería, tratamiento de residuos, metros, puertos, aeropuertos y construcción.
  •  
  • Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425.
  • Prendas de protección química, categoría III, tipos 5-B y 6-B.
  • EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), EN ISO 20471 (ropa de alta visibilidad, clase 3), norma RIS-3279-TOM 1
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Costuras externas
  • Muy bajo nivel de fugas internas gracias a un diseño optimizado.
  • Cremallera de auto-cierre Tyvek™ y solapa de cremallera para una mayor protección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Tyvek
Color Naranja, Reflectante
Desechables
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de tapón Cremallera de autobloqueo con solapa
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III, Tipo 5-B y 6-B EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), EN ISO 20471 (ropa de alta visibilidad, clase 3), norma RIS-3279-TOM
Resistencia Productos químicos, Líquido, Partícula, Antiestático, Abrasión
Certificaciones/conformidad Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425 ropa de protección química, Categoría III, Tipo 5-B y 6-B EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), EN ISO 20471 (ropa de alta visibilidad, clase 3), norma RIS-3279-TOM 1 tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior.
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño del tórax (imperial) 46 - 49 in
Tamaño del tórax (métrico) De 116 a 124 cm
Para utilizar con (aplicación) Ferrocarril, carretera, minería, manipulación de residuos, metro, puertos, aeropuertos y construcción.
Altura (métrico) De 186 a 194 cm
Peso (imperial) 46 g/m2