Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostin AG-213, 97%
Código de producto. 15468709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
15468709 10 mg 10 miligramos
15458709 5 mg 5 miligramos
15478709 25 mg 25 miligramos
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15468709
Brand: Thermo Scientific™ J67345.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 10 mg
Descripción Naranja
Contenido y almacenamiento Ambient temperatures
ensayo 97 %
CAS 122520-86-9
Fórmula molecular C10H8N2O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 220,25g/mol
Sinónimo RG-50864; Tirfostina 47
Formulario Sólido