Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostin AG-213, 97%
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 5 mg |
| Descripción | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures |
| ensayo | 97 % |
| CAS | 122520-86-9 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220,25g/mol |
| Sinónimo | RG-50864; Tirfostina 47 |
| Formulario | Sólido |