missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrphostin A1, MedChemExpress
Descripción
Tyrphostin A1(AG9) inhibits CD40L-stimulated IL-12 production in macrophage cultures and antigen-induced generation of Th1 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tyrphostin A1 |
| CAS | 2826-26-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H8N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tyrphostin 1 AG9 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (542.92 mM) |
| SMILES | N#C/C(C#N)=C\C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?