Learn More
Tyrosinase-Related Protein-1 Rabbit, Clone: TYRP1/1564R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Tyrosinase-Related Protein-1 |
|---|---|
| Clon | TYRP1/1564R |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15981038
|
EnquireBio
7306-RBM4-P0 |
20 μg | |||||||
|
15991038
|
EnquireBio
7306-RBM4-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Tyrosinase-Related Protein-1 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 7306 | |
| Recombinant human full-length TYRP1 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 75kDa |
| TYRP1/1564R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000541 | |
| TYRP1 | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| SK-MEL-23, SK-MEL-19, SK-MEL-30, SK-MEL-37 cells or Melanoma. |