Learn More
Invitrogen™ Tyrosinase Monoclonal Antibody (T311)
Código de producto. 11345003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
11345003 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 11345003
Marca: Invitrogen™ MA514177
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
MA5-14177 targets Tyrosinase in ICC, IF, IHC (P), and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-14177 immunogen is recombinant tyrosinase protein.
The enzyme encoded by this gene catalyzes the first 2 steps, and at least 1 subsequent step, in the conversion of tyrosine to melanin. The enzyme has both tyrosine hydroxylase and dopa oxidase catalytic activities, and requires copper for function. Mutations in this gene result in oculocutaneous albinism, and nonpathologic polymorphisms result in skin pigmentation variation. The human genome contains a pseudogene similar to the 3' half of this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno Tyrosinase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon T311
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica TYR
N.º de referencia del gen P11344, P14679
Alias de gen albino; albino locus protein; ATN; C; CMM8; LB24-AB; monophenol monooxygenase; Oca1; OCA1A; OCAIA; oculocutaneous albinism IA; SHEP3; SK29-AB; skc35; Tumor rejection antigen AB; TYR; Tyrosinase; tyrosinase (oculocutaneous albinism IA); tyrosinase precursor
Símbolos de los genes TYR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant tyrosinase protein.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22173, 7299
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.