missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrosinase Antibody (TYR/2024R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147615 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147615 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308892CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Tyrosinase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tyrosinase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TYR/2024R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CMM8, EC 1.14.18.1, LB24-AB, Monophenol monooxygenase, OCA1A, OCAIA, SHEP3, SK29-AB, Tumor rejection antigen AB, tyrosinase, tyrosinase (oculocutaneous albinism IA)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length tyrosinase (TYR) protein (Uniprot: P14679)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.