Learn More
Clorhidrato de tiramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758966 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10036000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10587942 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10423575 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10036000
Marca: Thermo Scientific Acros 422380050
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrocloruro de tiramina, CAS # 60-19-5, es la sal de hidrocloruro de tiramina, una amina biogénica derivada de la tirosina de aminoácidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La tiramina es una monoamina natural que se deriva de la descarboxilación de la tirosina de aminoácidos utilizada en los sistemas nerviosos humanos e invertebrados
  • La tiramina se sintetiza y libera de las neuronas y actúa como neuromodulador al unirse a los receptores de tiramina
  • Se ha descubierto que la tiramina afecta al sistema inmunitario y al sistema cardiovascular en los seres humanos
Aplicaciones
  • La tiramina se puede utilizar para formar conjugado de tiramida, que se puede utilizar como reactivo de amplificación de señales en ensayos de inmunofluorescencia
  • Los conjugados de ácido tiramina-hialurónico se pueden utilizar para formar hidrogeles biodegradables, con utilidad en el suministro de fármacos e ingeniería de tejidos
  • La tiramina es útil para estudios de laboratorio de estimulación neuronal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-19-5
Fórmula molecular C8H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 173.64
Número MDL MFCD00012901
Clave InChI RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine hydrochloride
Punto de fusión 271°C to 274°C
Color Blanco
Punto de ebullición 269°C
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2NH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 625
Índice Merck 15, 10016
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to light yellow
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 4-(2-aminoetil)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino